Få mere at vide
Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10555324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10555324 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10306824 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427451000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33240-34-5 | C5H9BrMg | 173.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33240-34-5 , 60-29-7
Molekylær formel C5H9BrMg
Molekylvægt (g/mol) 173.34
MDL nummer MFCD00209569
InChI nøgle PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentylmagnesium bromide, bromocyclopentylmagnesium, magnesium, bromocyclopentyl, cyclopentyl magnesium bromide, bromo cyclopentyl magnesium, cyclopentylmagnesium bromide solution, cydopentylmagnesium bromide, cyclopentylmagnsium bromide, pzojujcaldffhc-uhfffaoysa-m, cyclopentylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
PubChem CID 118418
IUPAC navn magnesium; cyclopentan; bromid
SMIL Br[Mg]C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylmagnesium bromide
Navn note 2.0M solution in diethyl ether
Farve Grå
Tæthed 0.9960g/mL
Kogepunkt 35°C
Flammepunkt -38°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.996
Formel vægt 173.33
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.