Få mere at vide
Cyclopentylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11935831 10 g 10g
11925831 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359060100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 63076-51-7
Molekylær formel C5H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 113.95
InChI nøgle VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
IUPAC navn cyclopentylboronic acid
SMIL B(C1CCCC1)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylboronic acid
Smeltepunkt 134.0°C to 142.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Formel vægt 113.95
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentylboronic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.