Få mere at vide
Cyclopentylamin, TRC
Artikelnummer. 30356971
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30356971 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9894151G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylamine
CAS 1003-03-8
Molekylær formel C5H11N
Mængde 1 g
Synonym Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389
InChI formel InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
SMIL NC1CCCC1
IUPAC navn cyclopentalamin
Molekylvægt (g/mol) 85.15
Formel vægt 85.0891