Få mere at vide
Cyclopentylamin, 99%
Artikelnummer. 11391457
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391457 100 g 100g
11381457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01966.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85,15 g/mol
Cyclopentylamin fungerer som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese og lægemidler. Yderligere tjener det som kemokinreceptor 2-antagonister. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi og danner cis-dichlorbis(cyclopentylamin)platin(II)-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentylamin fungerer som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese og lægemidler. Yderligere tjener det som kemokinreceptor 2-antagonister. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi og danner cis-dichlorbis(cyclopentylamin)platin(II)-kompleks.
Opløselighed
Blandbar med vand, acetone og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-03-8
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00001380
InChI nøgle NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC navn cyclopentanamin
SMIL NC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylamine
Smeltepunkt -85 °C
Tæthed 0.862
pH 12.5
Kogepunkt 106 °C til 108 °C
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4505
Mængde 100 g
FN nummer UN3286
Beilstein 635706
Opløselighedsinformation Blandet med vand, acetone og benzen.
Formel vægt 85.15
Procent renhed 99%