Få mere at vide
Cyclopentylamin, 99%
Artikelnummer. 11381457
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381457 25 g 25g
11391457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11381457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01966.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85,15 g/mol
Cyclopentylamin fungerer som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese og lægemidler. Yderligere tjener det som kemokinreceptor 2-antagonister. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi og danner cis-dichlorbis(cyclopentylamin)platin(II)-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentylamin fungerer som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese og lægemidler. Yderligere tjener det som kemokinreceptor 2-antagonister. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi og danner cis-dichlorbis(cyclopentylamin)platin(II)-kompleks.
Opløselighed
Blandbar med vand, acetone og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-03-8
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00001380
InChI nøgle NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC navn cyclopentanamin
SMIL NC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylamine
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.862
pH 12.5
Kogepunkt 106°C to 108°C
Flammepunkt 12°C (53°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4505
Mængde 25 g
FN nummer UN3286
Beilstein 635706
Opløselighedsinformation Miscible with water,acetone and benzene.
Formel vægt 85.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine