Få mere at vide
Cyclopentylamine, 99+%
Artikelnummer. 10162641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10162641
Brand: Thermo Scientific Acros 111591000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-03-8
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00001380
InChI nøgle NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC navn cyclopentanamin
SMIL NC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylamine
Navn note 99+%
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 106°C to 108°C
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9NH2
Brydningsindeks 1.4482 to 1.4502
Mængde 100 g
Beilstein 12,4
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: completely miscible with water
Formel vægt 85.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske