Få mere at vide
Cyclopentylalbendazole-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319493
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319493 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319493 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11833570AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylalbendazole-sulfoxide
CAS 131454-43-8
Analyt- eller komponentnavne Cyclopentylalbendazole-sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H17 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopentylalbendazole-sulfoxide, Carbamic acid, [5-(cyclopentylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O3S/c1-20-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)21(19)9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)C3CCCC3
IUPAC navn methyl N-(5-cyclopentylsulfinyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 307.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 307.0991 g/mol