Få mere at vide
Cyclopentylacetylen, 97%
Artikelnummer. 15490348
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490348 5 g 5g
15480348 1 g 1g
15400358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53483.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 930-51-8 | C7H10 | 94,16 g/mol
Cyclopentylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopentylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-51-8
Molekylær formel C7H10
Molekylvægt (g/mol) 94.16
MDL nummer MFCD00013744
InChI nøgle TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
PubChem CID 136725
IUPAC navn ethynylcyclopentan
SMIL C#CC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylacetylene
Tæthed 0.812
Kogepunkt 107 °C til 109 °C
Flammepunkt 1 °C (34 °F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 94.16
Procent renhed 97%