Få mere at vide
Cyclopentylacetylen, 95%
Artikelnummer. 10411723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411723 1 g Glasflaske 1g
10177582 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411723 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 930-51-8 | C7H10 | 94,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-51-8
Molekylær formel C7H10
Molekylvægt (g/mol) 94.16
MDL nummer MFCD00013744
InChI nøgle TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
PubChem CID 136725
IUPAC navn ethynylcyclopentan
SMIL C#CC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylacetylene
Farve Gul
Kogepunkt 107 °C til 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH∽CC5H9
Brydningsindeks 1,4470 til 1,449
Mængde 1 g
Formel vægt 94.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylacetylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.