Få mere at vide
Cyclopentylacetyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11393586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393586 5 g 5g
11303596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14562.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-99-2 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyclopentylacetylchlorid bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopentylacetylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og
i kemisk forskning.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-99-2
Molekylær formel C7H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 146.61
MDL nummer MFCD00236031
InChI nøgle NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
PubChem CID 3485182
IUPAC navn 2-cyclopentylacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylacetyl chloride
Tæthed 1.087
Kogepunkt 186°C
Flammepunkt 71°C (160°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4625
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1906113
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 146.62
Procent renhed 97%