Få mere at vide
Cyclopentylacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30356054
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30356054 10 g
1 options
Artikelnummer. 30356054
Brand: Toronto Research Chemicals TRCC98984510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylacetic Acid
CAS 1123-00-8
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 10 g
Synonym 2-Cyclopentaneacetic acid, 2-Cyclopentylacetic acid, Cyclopentylacetic acid, NSC, Cyclopentaneacetic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)CC1CCCC1
IUPAC navn 2-cyclopentylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 128.169
Formel vægt 128.084