Få mere at vide
Cyclopentylacetic acid, 97+%
Artikelnummer. 11497647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497647 5 g 5g
11407657 25 g 25g
11417657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15696.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1123-00-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-00-8
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001387
InChI nøgle YVHAIVPPUIZFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetic acid, cyclopentaneacetic acid, cycylopentylacetic acid, carboxymethyl cyclopentane, cyclopentyl acetic acid, cyclopentyacetic acid, cyclopentanacetic acid, cyclopentyl-acetic acid, 2-cyclopentylaceticacid, cyclopentane acetic acid
PubChem CID 71606
IUPAC navn 2-cyclopentylacetic acid
SMIL OC(=O)CC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylacetic acid
Smeltepunkt 12°C to 14°C
Tæthed 1.023
Kogepunkt 231°C
Flammepunkt 114°C (237°F)
Lugt Rancid
Brydningsindeks 1.453
Mængde 5 g
Beilstein 2040821
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥97%