Få mere at vide
Cyclopentylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 10551401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551401 10 g Glass bottle 10g
10734271 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154870100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1123-00-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-00-8
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001387
InChI nøgle YVHAIVPPUIZFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetic acid, cyclopentaneacetic acid, cycylopentylacetic acid, carboxymethyl cyclopentane, cyclopentyl acetic acid, cyclopentyacetic acid, cyclopentanacetic acid, cyclopentyl-acetic acid, 2-cyclopentylaceticacid, cyclopentane acetic acid
PubChem CID 71606
IUPAC navn 2-cyclopentylacetic acid
SMIL OC(=O)CC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylacetic acid
Navn note 97%
Farve Colorless
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 133.0°C to 134.0°C (23.0 mmHg)
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C5H9CH2CO2H
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4540
Mængde 10 g
Beilstein 09, 10
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.