Få mere at vide
Cyclopentyl methyl ketone, 98%
Product Code. 15442059
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15442059 1 g 1g
15462059 250 mg 250mg
15452059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15442059 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64744.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyclopentylmethylketon fungerer som en ligand til Suzuki-kobling. Yderligere reagerer det med benzo[1,2,5]oxadiazol-1-oxid til fremstilling af 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1'-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentyl-methylketon fungerer som en ligand til Suzuki-kobling. Yderligere reagerer det med benzo[1,2,5]oxadiazol-1-oxid til fremstilling af 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1′ -cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxid.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, salpetersyre, hydrogenperoxid og hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6004-60-0
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00060799
InChI nøgle LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
PubChem CID 22326
IUPAC navn 1-cyclopentylethanon
SMIL CC(=O)C1CCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl methyl ketone
Tæthed 0.913
Kogepunkt 151°C to 156°C
Brydningsindeks 1.4435
Mængde 1 g
Beilstein 1853483
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentyl methyl ketone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentyl methyl ketone