Få mere at vide
Cyclopentyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582083
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582083 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10582083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00485DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl isothiocyanate
CAS 33522-03-1
CAS min % 97.0
Tæthed 1.03g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H9NS
Lineær formel C5H9NCS
MDL nummer MFCD00040877
Mængde 1 g
Synonym cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
InChI nøgle PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(C1)N=C=S
IUPAC navn isothiocyanatocyclopentan
Molekylvægt (g/mol) 127.205
PubChem CID 141792
Formel vægt 127.21
Procent renhed 97%