Få mere at vide
Cyclopentyl isocyanid, 96%
Artikelnummer. 10506983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10506983 1 g Glasflaske 1g
11985701 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.62 DKK
    1242.65 DKK / 1g
    Spare 137.97 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 68498-54-4 | C6H9N | 95,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68498-54-4
Molekylær formel C6H9N
Molekylvægt (g/mol) 95.14
InChI nøgle XTLSDEJNOQVCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl isocyanide, cyclopentylisocyanide, isocyano-cyclopentan, isocyano-cyclopentane, cyclopentyl isonitrile, 3-isocyano-cyclopentane, acmc-1bgsw, tos-bb-0762
PubChem CID 2734784
IUPAC navn isocyanocyclopentan
SMIL [C-]#[N+]C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl isocyanide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 40°C (11.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4390 to 1.4410
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 95.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl isocyanide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.