Få mere at vide
Cyclopentyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 10684555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10684555 1 g 1g
10684745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10684555 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 397370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4747-71-1 | C6H9NO | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4747-71-1
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD02093695
InChI nøgle CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl isocyanate, cyclopentylisocyanate, cyclopentane, isocyanato, isocyanic acid cyclopentyl ester, isocyanato cyclopentane, isocyanato-cyclopentane, acmc-1aspa, ksc497s6f
PubChem CID 643500
IUPAC navn isocyanatocyclopentan
SMIL C1CCC(C1)N=C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl isocyanate
Tæthed 0.9860g/mL
Kogepunkt 147.0°C
Flammepunkt 36°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9NCO
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.986
Formel vægt 111.14
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentyl isocyanate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .