Få mere at vide
Cyclopentyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentyl Chloride |
| CAS | 930-28-9 |
| Molekylær formel | C5H9Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| SMIL | C1CCC(C1)Cl |
| IUPAC navn | chlorocyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.58 |
| Formel vægt | 104.0393 |