Få mere at vide
Cyclopentyl bromide, 98%
Artikelnummer. 10294180 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294180 50 mL Glasflaske 50ml
10305890 250 mL Glasflaske 250ml
10321564 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111600500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-43-9
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.03
MDL nummer MFCD00001359
InChI nøgle BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC navn bromcyclopentan
SMIL C1CCC(C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyl bromide
Navn note 98%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9Br
Brydningsindeks 1.4881 to 1.4901
Mængde 50 mL
Beilstein 05, 19
Specifik vægtfylde 1.39
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 149.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.