Få mere at vide
Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2724726-92-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H25 N O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-18(2,21)12-13-22-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC navn | 2-[2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetyl]oxy-N,N-dimethylethanamine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |