Få mere at vide
Cyclopentolate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentolate Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 327.1601 |