Få mere at vide
Cyclopentolate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051367
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30051367 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30051367 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0580.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclopentolate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentolate Hydrochloride
CAS 5870-29-1
Analyt- eller komponentnavne Cyclopentolate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopentolate Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 327.85
Mængde 500 mg
Formel vægt 327.1601 g/mol