Få mere at vide
Cyclopentolate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Cyclopentolate Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentolate Hydrochloride |
| CAS | 5870-29-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyclopentolate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H25 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclopentolate Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)ethyl 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Vis mere |