Få mere at vide
Cyclopentenoxid, 97%
Artikelnummer. 11479057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479057 25 g 25g
11469057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20629.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84,12 g/mol
Cyclopentenoxid bruges til at fremstille beta-aminoalkoholer ved at reagere med aromatiske aminer under anvendelse af bismuthtrichlorid som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopentenoxid bruges til at fremstille beta-aminoalkoholer ved at reagere med
aromatiske aminer ved hjælp af bismuthtrichlorid som katalysator.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 285-67-6
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00005161
InChI nøgle GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane
PubChem CID 9244
IUPAC navn 6-oxabicyclo[3.1.0]hexan
SMIL C1CC2OC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentene oxide
Tæthed 0.965
Kogepunkt 101 °C til 102 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102495
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%