Få mere at vide
Cyclopentene, 98+%
Artikelnummer. 11334198
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334198 25 mL 25ml
11324198 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041461.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68,119 g/mol
Cyclopenten bruges i organisk syntese til tværbinding af harpiks. Det bruges som mellemprodukt i industrier såsom agrokemisk, farvestof, farmaceutisk, syntetisk materiale, kemisk. Det bruges som monomer til syntese af plast og gummi. Det bruges også til syntese af forskellige kemikalier, såsom 1,1,2-trimethylcyclohexan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-29-0
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.119
MDL nummer MFCD00001394
InChI nøgle LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC navn cyclopenten
SMIL C1CC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentene
Smeltepunkt -135 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.773 g/mL
Kogepunkt 44 °C til 45 °C
Flammepunkt -29 °C (-20 °F)
Brydningsindeks 1.4225
Mængde 25 mL
FN nummer UN2246
Beilstein 635707
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler som ethanol og ether. Den er ublandelig med vand.
Formel vægt 68.12
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentene