Få mere at vide
Cyclopentene, 97%
Artikelnummer. 11438863
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438863 500 mL 500ml
11428863 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11027.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68,119 g/mol
Cyclopenten anvendes til fremstilling af cyclopentenoxid, ketamin, cyclopentylphenol (desinfektionsmiddel), aldehyd og cyclopentenglycol. Det fungerer som en monomer og bruges til syntese af plast og i forskellige kemiske synteser. Det bruges også i undersøgelsen af [2+2] cycloaddition af diamant (001) overflader med alken.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopenten anvendes til fremstilling af cyclopentenoxid, ketamin, cyclopentylphenol (desinfektionsmiddel), aldehyd og cyclopentenglycol. Det fungerer som en monomer og bruges til syntese af plast og i forskellige kemiske synteser. Det bruges også i undersøgelsen af [2+2] cycloaddition af diamant (001) overflader med alken.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, benzen og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-29-0
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.119
MDL nummer MFCD00001394
InChI nøgle LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC navn cyclopenten
SMIL C1CC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentene
Smeltepunkt -135 °C
Tæthed 0.773
Kogepunkt 44 °C til 45 °C
Flammepunkt −29 °C (−20 °F)
Brydningsindeks 1.4225
Mængde 500 mL
FN nummer UN2246
Beilstein 635707
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether, benzen og organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 68.12
Procent renhed 97%