Få mere at vide
Cyclopenten, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428863
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428863 100 mL 100ml
11438863 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11027.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopenten anvendes til fremstilling af cyclopentenoxid, ketamin, cyclopentylphenol (desinfektionsmiddel), aldehyd og cyclopentenglycol. Det fungerer som en monomer og bruges til syntese af plast og i forskellige kemiske synteser. Det bruges også i undersøgelsen af [2+2] cycloaddition af diamant (001) overflader med alken.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopenten anvendes til fremstilling af cyclopentenoxid, ketamin, cyclopentylphenol (desinfektionsmiddel), aldehyd og cyclopentenglycol. Det fungerer som en monomer og bruges til syntese af plast og i forskellige kemiske synteser. Det bruges også i undersøgelsen af [2+2] cycloaddition af diamant (001) overflader med alken.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, benzen og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-29-0
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.119
MDL nummer MFCD00001394
InChI nøgle LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC navn cyclopenten
SMIL C1CC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentene
Smeltepunkt -135°C
Tæthed 0.773
Kogepunkt 44°C to 45°C
Flammepunkt −29°C (−20°F)
Brydningsindeks 1.4225
Mængde 100 mL
FN nummer UN2246
Beilstein 635707
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 68.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentene