Få mere at vide
Cyclopenten-1-boronsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479267
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479267 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15479267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52531.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 850036-28-1 | C5H9BO2 | 111,935 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentene-1-boronic acid
CAS 850036-28-1
Smeltepunkt 134 °C til 140 °C
Molekylær formel C5H9BO2
MDL nummer MFCD02179496
Mængde 250 mg
Synonym cyclopent-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclopentenylboronic acid, cyclopentenylboronic acid, cyclopent-1-en-1-yl boronic acid, cyclopentene-1-boronic acid, cyclopenten-1-yl boronic acid, cyclopent-1-ene-1-boronic acid, boronic acid, 1-cyclopenten-1-yl, cyclopenteneboronic acid, acmc-209pzb
InChI nøgle UZBHNSVUMGIKLU-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CCCC1)(O)O
IUPAC navn cyclopenten-1-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 111.935
PubChem CID 3861343
Formel vægt 111.94
Procent renhed 97%