Få mere at vide
Cyclopentanone, TRC
Artikelnummer. 30361194
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30361194 10 g
1 options
Artikelnummer. 30361194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98839510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanone
CAS 120-92-3
Molekylær formel C5 H8 O
Mængde 10 g
Synonym 6: PN: WO2007101224 PAGE: 36 claimed sequence, Adipic ketone, Adipin keton, Dumasin, Ketocyclopentane, Ketopentamethylene, NSC 4122
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
SMIL O=C1CCCC1
IUPAC navn cyclopentanone
Molekylvægt (g/mol) 84.12
Formel vægt 84.0575