Få mere at vide
Cyclopentanonoxim, 97%
Artikelnummer. 11441507
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441507 100 g 100g
11431507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24961.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-28-5
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00001420
InChI nøgle YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
PubChem CID 14500
IUPAC navn N-cyclopentylidenhydroxylamin
SMIL ON=C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanone oxime
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 196 °C
Flammepunkt 92 °C (198 °F)
Mængde 100 g
Formel vægt 99.13
Procent renhed 97%