Få mere at vide
Cyclopentanonoxim, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanone oxime |
| Smeltepunkt | 54 °C til 58 °C |
| Kogepunkt | 196°C |
| Flammepunkt | 92°C (198°F) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 99.13 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyclopentanone oxime
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone, oxime