Få mere at vide
Cyclopentanone-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanone-D8 |
| CAS | 4477-17-2 |
| Molekylær formel | C5 D8 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Cyclopentanone-d8 (7 CI, 8 CI, 9 CI), Octadeuterocyclopentanone, Cyclopentanone-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, Cyclopentanone-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriocyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.1657 |
| Formel vægt | 92.1077 g/mol |
| Vis mere |