Få mere at vide
Cyclopentanone, 99%
Artikelnummer. 11374529
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374529 250 mL 250ml
11432327 500 mL 500ml
11442327 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11374529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14222.AK
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentanon anvendes som mellemprodukt i syntesen af gummiklæbestoffer, syntetiske harpikser, lægemidler og biologisk aktive forbindelser. Det fungerer som forløber for fremstilling af cyclopentamin og også pentethylcyclanon, cyclopentobarbital. Det er et nyttigt laboratoriereagens og bruges som fortynder til epoxy. Det kan også bruges som opløsningsmiddel i malings- og lakfjernere og til elektroniske applikationer. Som rensemiddel bruges det til olieudvinding. Det er også involveret i fremstillingen af cyclopentanonderivater som cyclopenylamin og cyclopentanol, som finder anvendelse i parfumeindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentanon anvendes som mellemprodukt i syntesen af gummiklæbemidler, syntetiske harpikser, lægemidler og biologisk aktive forbindelser. Det fungerer som forløber for fremstilling af cyclopentamin og også pentethylcyclanon, cyclopentobarbital. Det er et nyttigt laboratoriereagens og bruges som fortynder til epoxy. Det kan også bruges som opløsningsmiddel i malings- og lakfjernere og til elektroniske applikationer. Som rensemiddel bruges det til olieudvinding. Det er også involveret i fremstillingen af cyclopentanonderivater som cyclopenylamin og cyclopentanol, som finder anvendelse i parfumeindustrien.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-92-3
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00001409
InChI nøgle BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
IUPAC navn cyclopentanon
SMIL O=C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanone
Smeltepunkt -51°C
Tæthed 0.949
Kogepunkt 130°C to 131°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Lugt Petrol-like
Brydningsindeks 1.437
Mængde 250 mL
FN nummer UN2245
Beilstein 605573
Merck Index 14,2743
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone