Få mere at vide
Cyclopentanone-3,3,4,4-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,4,4-tetradeuteriocyclopentan-1-one |
| CAS | 36219-23-5 |
| Molekylær formel | C5 2H4 H4 O |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CC(=O)CC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4-tetradeuteriocyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.141 |
| Formel vægt | 88.083 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |