Få mere at vide
Cyclopentanone-2-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanone-2-carbonitrile |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2 |
| Formel vægt | 109.053 |