Få mere at vide
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanone-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 3997-89-5 |
| Molekylær formel | C5 D4 H4 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclopentanone-2,2,5,5-d4 (6 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one, Cyclopentanone-α-d4, Cyclopentanone-2,2,5,5-D4, Cyclopentanone-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CCC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC navn | 2,2,5,5-tetradeuteriocyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.1411 |
| Formel vægt | 88.0826 g/mol |
| Vis mere |