Få mere at vide
Cyclopentanone-2,2,5,5-d{4}, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanone-2,2,5,5-d4 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2245 |
| Formel vægt | 88.14 |
| Procent renhed | 95% |