Få mere at vide
Cyclopentanol, TRC
Artikelnummer. 30360816
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30360816 10 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98967010ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanol
CAS 96-41-3
Molekylær formel C5 H10 O
Mængde 10 mL
Synonym 1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane, NSC 49117
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
SMIL OC1CCCC1
IUPAC navn cyclopentanol
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Formel vægt 86.0732