Få mere at vide
Cyclopentanethiol, 97%
Artikelnummer. 11332226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332226 5 g 5g
11342226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03577.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102,20 g/mol
Cyclopentanethiol har brugt som et krydderi. Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentanethiol har brugt som en fødevare krydderi. Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand; opløseligt i alkohol og olier.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-07-8
Molekylær formel C5H10S
Molekylvægt (g/mol) 102.20
MDL nummer MFCD00001369
InChI nøgle WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
PubChem CID 15510
IUPAC navn cyclopentanthiol
SMIL SC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanethiol
Tæthed 0.957
Kogepunkt 131 °C til 132 °C
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.49
Mængde 5 g
FN nummer UN3336
Beilstein 2343861
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand; opløseligt i alkohol og olier.
Formel vægt 102.2
Procent renhed 97%