Få mere at vide
Cyclopentanesulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanesulfonyl chloride |
| Kogepunkt | 71 °C til 73 °C (2 mmHg) |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 168.64 |
| Procent renhed | 97% |