Få mere at vide
Cyclopentaneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentaneethanol |
| CAS | 766-00-7 |
| Molekylær formel | C7H14O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Cyclopentaneethanol, 2-Cyclopentylethanol, 2-Cyclopentylethyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2 |
| SMIL | OCCC1CCCC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclopentylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1045 |