Få mere at vide
Cyclopentanarboxylsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 3400-45-1 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Cyclopentanoic Acid, Cyclopentylcarboxylic Acid, NSC 59714 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)C1CCCC1 |
| IUPAC navn | cyclopentanecarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |