Få mere at vide
Cyclopentancarboxylsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419523
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419523 10 g 10g
11429523 50 g 50g
11439523 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12375.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3400-45-1
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00001371
InChI nøgle JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC navn cyclopentancarboxylsyre
SMIL C1CCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.052
Kogepunkt 215°C to 216°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 10 g
Beilstein 2039729
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99%