Få mere at vide
Cyclopentancarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanecarboxaldehyde |
| CAS | 872-53-7 |
| Molekylær formel | C6H10O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane, NSC 17492 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | O=CC1CCCC1 |
| IUPAC navn | cyclopentankarbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vægt | 98.0732 |