Få mere at vide
Cyclopentancarboxaldehyd, 98%, stikk.
Artikelnummer. 15422806
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422806 5 g 5g
15412806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56609.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 872-53-7 | C6H10O | 98,145 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-53-7
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00060798
InChI nøgle VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanealdehyde, cyclopentancarbaldehyd, cyclopentylformaldehyde, formylcyclopentane, cyclopentyl aldehyde, 1-formylcyclopentane, cyclopentane-1-carboxaldehyde, cyclopentanecaboxaldehyde, cyclopentanecarboaldehyde
PubChem CID 70106
IUPAC navn cyclopentancarbaldehyd
SMIL C1CCC(C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanecarboxaldehyde
Navn note stabiliseret med 25 ppm 1,4-benzoquinon
Tæthed 0.919
Kogepunkt 140 °C til 141 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 g
FN nummer UN1989
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol
Formel vægt 98.14
Procent renhed 98%