Få mere at vide
Cyclopentanecarbonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanecarbonyl Chloride |
| CAS | 4524-93-0 |
| Molekylær formel | C6H9ClO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| SMIL | ClC(=O)C1CCCC1 |
| IUPAC navn | cyclopentanecarbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.59 |
| Formel vægt | 132.0342 |