Få mere at vide
Cyclopentanecarbonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11468116
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468116 100 g 100g
11448116 5 g 5g
11458116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14142.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4524-93-0 | C6H9ClO | 132.587 g/mol
Cyclopentancarbonylchlorid bruges i biokemiske til proteomik forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopentancarbonylchlorid bruges i biokemiske til proteomik
forskning.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4524-93-0
Molekylær formel C6H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 132.587
MDL nummer MFCD00001370
InChI nøgle WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
IUPAC navn cyclopentancarbonylchlorid
SMIL C1CCC(C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanecarbonyl chloride
Tæthed 1.091
Kogepunkt 160°C to 162°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.464
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1237147
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 132.59
Procent renhed 98%