Få mere at vide
Cyclopentanecarbonyl chloride, 98%
Description
Cyclopentancarbonylchlorid bruges i biokemiske til proteomik forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
forskning.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og vand/fugt.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentanecarbonyl chloride |
| Tæthed | 1.091 |
| Kogepunkt | 160°C to 162°C |
| Flammepunkt | 60°C (140°F) |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1237147 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Show More |