Få mere at vide
Cyclopentanecarbonitrile, 98%
Artikelnummer. 11433298
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433298 25 g 25g
11413298 1 g 1g
11423298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17710.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4254-02-8 | C6H9N | 95.15 g/mol
Cyclopentancarbonitril bruges som et substrat og reagens til at undersøge den specifikke aktivitet af nitril- og amidhydrolyserende enzymer isoleret fra candida guilliermondii-celler. Det bruges også til at fremstille cyclopentancarboxamid ved at bruge tetrabutylammoniumhydrogensulfat som katalysator i nærvær af reagenser såsom vandigt hydrogenperoxid og natriumhydroxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentancarbonitril bruges som et substrat og reagens til at undersøge den specifikke aktivitet af nitril- og amidhydrolyserende enzymer isoleret fra candida guilliermondii-celler. Det bruges også til at fremstille cyclopentancarboxamid ved at bruge tetrabutylammoniumhydrogensulfat som katalysator i nærvær af reagenser såsom vandigt hydrogenperoxid og natriumhydroxid.
Opløselighed
Blandbar med toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4254-02-8
MDL nummer MFCD00013741
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentanecarbonitrile
Smeltepunkt -76°C
Tæthed 0.912
Kogepunkt 67°C to 68°C (10 mmHg)
Flammepunkt 56°C (133°F)
Molekylær formel C6H9N
Brydningsindeks 1.441
Mængde 25 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1098717
Synonym cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
Opløselighedsinformation Miscible with toluene.
InChI nøgle SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(C1)C#N
IUPAC navn cyclopentancarbonitril
Molekylvægt (g/mol) 95.15
PubChem CID 77935
Formel vægt 95.14
Procent renhed 98%