Få mere at vide
Cyclopentaneacetaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30361379
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30361379 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30361379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988450500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentaneacetaldehyde
CAS 5623-81-4
Molekylær formel C7H12O
Mængde 500 mg
Synonym 2-Cyclopentylacetaldehyde, Cyclopentylacetaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2
SMIL O=CCC1CCCC1
IUPAC navn 2-cyclopentylacetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Formel vægt 112.0888