Få mere at vide
Cyclopentaneacetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentaneacetaldehyde |
| CAS | 5623-81-4 |
| Molekylær formel | C7H12O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Cyclopentylacetaldehyde, Cyclopentylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2 |
| SMIL | O=CCC1CCCC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclopentylacetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 112.0888 |